Merck
Y0000099
Pentoxyverine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Caramiphen, 2-(Diethylamino)ethyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H27NO2
CAS番号:
分子量:
289.41
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pentoxyverine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CCOC(=O)C2(CCCC2)c1ccccc1)(CC)CC
InChI
1S/C18H27NO2/c1-3-19(4-2)14-15-21-17(20)18(12-8-9-13-18)16-10-6-5-7-11-16/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-15H2,1-2H3
InChI Key
OFAIGZWCDGNZGT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pentoxyverine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)