Merck
Y0000020
メチル 3,5-ジアミノ-6-クロロピラジン-2-カルボキシラート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7ClN4O2
CAS番号:
分子量:
202.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amiloride
メーカー/製品名
EDQM
mp
211-215 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
InChI Key
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Amiloride impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000020-1EA:
Y0000020:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)