Merck
596833
Sigma-Aldrich
メチル 3,5-ジアミノ-6-クロロピラジン-2-カルボキシラート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7ClN4O2
CAS番号:
分子量:
202.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
211-215 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
InChI Key
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
596833-5G:
596833-10G:
596833-BULK:
596833-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)