安全性情報
S500HR
Sigma-Aldrich
Sephacryl® Size Exclusion Resin
500-HR, MW range 40-20,000 kDa (dextrans)
別名:
ポリ([アリルデキストラン]-co-N,N-メチレンビスアクリルアミド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
製品名
セファクリル®, 500-HR, MW range 40-20,000 kDa (dextrans)
詳細
stability: stable to 0.2M NaOH
フォーム
suspension (20% aqueous ethanol)
特徴
autoclavable
Matrix
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
粒径
25-75 μm (wet)
ポアサイズ
40-20,000 kDa MW range (dextrans)
適合性
mode of use size exclusion chromatography
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 膨潤済みです。20%含水エタノールに懸濁されています。
  • オートクレーブ処理可能
  • 0.2 N 水酸化ナトリウム(NaOH)に安定です。
  • 冷蔵保存(2~8°C)。
S500HR-750MLの最新の製品番号はGE17-0613-01です。
アプリケーション
サイズ排除クロマトグラフィーにおいて、HRグレードは粒子径が小さく、粒度分布が狭いため、流速が速いほど効率的に分離できます。球状タンパク質およびデキストランに対し推奨される分画範囲を一覧にしています。
セファクリル®は、Acacia tortuosaの樹液Weissella cibaria由来デキストラン-RBA12Weissella cibaria JAG8由来デキストランのゲルろ過クロマトグラフィー精製に用いられました。
セファクリル®は、ゲルろ過クロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィー、樹脂および分離媒体に用いられています。セファクリル®は、鎌状赤血球症治療薬の創薬においてハイスループットな新規スクリーニング法の開発に用いられました。セファクリル®は、ヒツジ膵エラスターゼやヒト尿由来リゾチームの精製および特性解析にも用いられました。
法的情報
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 - 43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S500HR-250ML:4548173960708
S500HR-BULK:
S500HR-100ML:4548173960692
S500HR-750ML:4548173960715
S500HR-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M A Karymov et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 15(14), 2631-2641 (2001-12-01)
Dynamic alterations in chromatin structure mediated by postsynthetic histone modifications and DNA methylation constitute a major regulatory mechanism in DNA functioning. DNA methylation has been implicated in transcriptional silencing, in part by inducing chromatin condensation. To understand the methylation-dependent chromatin
Theresa L Gioannini et al.
The Journal of biological chemistry, 277(49), 47818-47825 (2002-10-10)
Experiments utilizing endotoxin aggregates, lipooligosaccharides (LOS) isolated from metabolically labeled Neisseria meningitidis serotype group B, demonstrate that albumin is an essential component of lipopolysaccharide binding protein- (LBP) and sCD14-dependent 1) disaggregation of LOS and 2) LOS activation of human umbilical
Structural and biocompatibility properties of dextran from Weissella cibaria JAG8 as food additive
Tingirikari JM, et al.
International Journal of Food Sciences and Nutrition, 65(6), 686-691 (2014)
Xiaolei Wang et al.
Molecular microbiology, 83(1), 195-207 (2011-11-25)
Stewartan and amylovoran exopolysaccharide (EPS) produced by the plant pathogenic bacteria Pantoea stewartii and Erwinia amylovora are virulence factors in the cause of Stewart's vascular wilt and fire blight. The biosynthesis of amylovoran and stewartan is encoded by a set
Takashi Ideue et al.
Genes & development, 21(16), 1993-1998 (2007-08-07)
Pre-mRNA splicing specifically deposits the exon junction complex (EJC) onto spliced mRNA, which is important for downstream events. Here, we show that EJC components are primarily recruited to the spliceosome by association with the intron via the intron-binding protein, IBP160.