グレード
FG
Kosher
natural (US)
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green; citrus; herbaceous; waxy
SMILES記法
CCCCCCC\C=C\CO
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-9,11H,2-7,10H2,1H3/b9-8+
InChI Key
QOPYYRPCXHTOQZ-CMDGGOBGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W430415-SAMPLE-K:
W430415-25G-K:4548173371399
W430415-VAR-K:
W430415-BULK-K:
W430415-100G-K:4548173371382
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)