蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
200-350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O, Hydrolysis)
mp
-17 °C
転移温度
flash point 18 °C
溶解性
27 g/L (slow decomposition)
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.067 - 1.070
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.067 - 1.070
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F
引火点(℃)
18 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体