Merck
T1100000
チアンフェニコール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
D-threo-2,2-ジクロロ-N-(β-ヒドロキシ-α-[ヒドロキシメチル]-4-[メチルスルホニル]フェネチル)アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15Cl2NO5S
CAS番号:
分子量:
356.22
Beilstein:
2819542
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
thiamphenicol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
InChI Key
OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Thiamphenicol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Toxicity of chloramphenicol and thiamphenicol (CAP and TAP)].
G Keiser
Haematology and blood transfusion, 21, 179-195 (1978-01-01)
J Raymond et al.
Medecine tropicale : revue du Corps de sante colonial, 64(1), 33-38 (2004-07-01)
Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae are the two main pathogens responsible for bacterial respiratory tract infections. Their antimicrobial susceptibility to antibiotics like beta-lactams, macrolides or fluoroquinolones has been largely studied, while it remains less known to other antibiotics like thiamphenicol
D Malvy et al.
Intensive care medicine, 18(8), 485-487 (1992-01-01)
A 27-year-old woman, without compromised immunodefenses, experienced a Listeria meningoencephalitis, with brainstem symptoms. The identified agent exhibited poor susceptibility to usual effective antibiotics, except for penicillins. Knowledge of past history of an allergic reaction to beta-lactam antibiotics lead to appropriate
[Chloramphenicol and thiamphenicol].
L Mariani
La Clinica terapeutica, 86(3), 195-218 (1978-08-15)
Chloramphenicol and thiamphenicol.
J Fuglesang et al.
Antibiotics and chemotherapy, 31, 1-21 (1982-01-01)