製品種目
BioUltra
分子量
micellar avg mol wt 70,000
凝集数
60
CMC
<0.5 mM (20-25°C)
mp
230-240 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])[C@@H](O)[C@@]1([H])[C@@](CC[C@]5([H])[C@@]6(C[C@@H](O)[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]7O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]8O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]9O)([H])[C@@H]9O)([H])[C@@H]8O[C@@](O[C@H](CO)[C@H
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44+,45-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,55+,56-/m1/s1
InChI Key
UVYVLBIGDKGWPX-KUAJCENISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Moreover, Digitonin selectively permeabilizes the cholesterol-rich plasma membrane, leaving organelle membranes intact. This feature facilitates the extraction and purification of specific organelles, contributing to the study of their functions and roles in cellular processes. The detergent′s capability to permeabilize diverse cell types allows the study of intracellular components and processes by introducing molecules, antibodies, or enzymes into cells. Additionally, Digitonin finds application in immunocytochemistry experiments, enabling the labeling and detection of intracellular proteins and structures.
アプリケーション
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
STS0030-VAR:
STS0030-1G:
STS0030-BULK:
STS0030-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)