詳細
Melatonin and its metabolites are being studied for their antioxidant properties and their protective effects against oxidative stress in both mammals and in plants. N1-Acetyl-5-methoxykynuramine (AMK) and its direct precursor N1-acetyl-N2-formyl-5-methoxykynuramine (AFMK) are two metabolites that contribute to the antioxidant properties of melatonin.
アプリケーション
Metabolomics research
生物化学的/生理学的作用
メラトニンの酸化物。
メラトニン代謝物はラットの脳で初めて確認され、複数の実験モデルで抗酸化作用やフリ-ラジカルのスカベンジャ-効果が立証されています。LPSによる好中球のTNFαおよびIL-8の産生を抑制します。メラトニン代謝の研究に有用です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01335-5MG:
SMB01335-VAR:
SMB01335-25MG:
SMB01335-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)