安全性情報
SMB00935
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol Sulfate
≥95% (H-NMR)
別名:
Pyrocatechol Sulfate, (2-Hydroxyphenyl)oxidanesulfonic acid, 2-hydroxyphenyl hydrogen sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O5S
CAS番号:
分子量:
190.17
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95% (H-NMR)
フォーム
solid
white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(Oc1c(cccc1)O)O
InChI
1S/C6H6O5S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10)
InChI Key
MZPWKJZDOCIALD-UHFFFAOYSA-N
詳細
Pyrocatechol sulfate is a phenolic metabolite found in circulating human plasma. Its circulating levels appear to be connected to certain food (berries) ingestion and gut microbiota condition. Pyrocatechol sulfate is a potential urinary biomarker of kidney function and dialytic clearance, whole grain intake, and habitual coffee drinking. Pyrocatechol sulfate as well as other phenolic sulfates appear to modulate various biological functions including brain health and cardiomyocyte beating.
アプリケーション
Metabolomics Research and Microbiome Research
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00935-25MG:
SMB00935-5MG:
SMB00935-BULK:
SMB00935-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)