Merck
S2200000
塩化スクシニルコリン 二水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ビス(トリメチルアンモニオエチル)スクシナートクロライド, 二塩化スクシニルジコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3NCH2CH2OCOCH2]2Cl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
397.34
Beilstein:
3922827
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
succinylcholine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
FFSBEIRFVXGRPR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Suxamethonium chloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Use of suxamethonium in open eye injuries: a dilemma with explosive consequences.
Meena Arunakirinathan et al.
British journal of hospital medicine (London, England : 2005), 75(7), 418-418 (2014-07-22)
Alice E McGovern et al.
British journal of pharmacology, 171(15), 3633-3650 (2014-04-26)
Subtypes of the hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) family of cation channels are widely expressed on nerves and smooth muscle cells in many organ systems, where they serve to regulate membrane excitability. Here we have assessed whether HCN channel inhibitors alter