Merck
1623502
USP
塩化スクシニルコリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
塩化スクシニルコリン 二水和物, ビス(トリメチルアンモニオエチル)スクシナートクロライド, 二塩化スクシニルジコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3NCH2CH2OCOCH2]2Cl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
397.34
Beilstein:
3922827
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
succinylcholine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
FFSBEIRFVXGRPR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Succinylcholine chloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Jan Code
1623502-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alice E McGovern et al.
British journal of pharmacology, 171(15), 3633-3650 (2014-04-26)
Subtypes of the hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) family of cation channels are widely expressed on nerves and smooth muscle cells in many organ systems, where they serve to regulate membrane excitability. Here we have assessed whether HCN channel inhibitors alter