Merck
S1975600
スルファグアニジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-アミノ-N-(アミノイミノメチル)ベンゼンスルホンアミド, 4-アミノ-N-グアニルベンゼンスルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N4O2S
CAS番号:
分子量:
214.24
Beilstein:
2695326
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sulfaguanidine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
InChI Key
BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sulfaguanidine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
S1975600:
S1975600-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yong-Gang Zhao et al.
Journal of chromatography. A, 1345, 17-28 (2014-05-02)
A novel, simple and sensitive method was developed for the simultaneous determination of 22 sulfonamides (SAs) in chicken breast muscle by using the dispersive micro-solid-phase extraction (d-μ-SPE) procedure combined with ultra-fast liquid chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry (UFLC-MS/MS). The excellent core-shell
R W Han et al.
Food chemistry, 181, 119-126 (2015-03-22)
A selective and rapid method has been developed to determine, simultaneously, 38 veterinary antibiotic residues in raw milk by ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). One milliliter of raw milk was diluted with 0.5 mL water and 3 mL acetonitrile