1335428
USP
Ibandronate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic acid hydrochloride, N-Methyl-N-pentyl-β-alanine hydrochloride, Ibanic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
209.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ibandronate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.N(CCCCC)(CCC(=O)O)C
InChI
1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
InChI Key
YDWXRULMHQZBEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ibandronate Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)