APIファミリー
ursodiol
メーカー/製品名
USP
mp
203-204 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
遺伝子情報
human ... NR1H4(9971)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Ursodiol Capsules
- Ursodiol Compounded Oral Suspension
- Ursodiol Tablets
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1707806-125MG:
試験成績書(COA)