安全性情報
RE-AH8-1
rAra h 8 (Arachis hypogaea allergen 8.0101), peanut
pkg of 250 μg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.41
グレード
analytical standard
分子量
Mw 17 kDa
包装
pkg of 250 μg
メーカー/製品名
InBio
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
Source: E. coli
Formulation: Preservative-free and carrier-free in phosphate buffered saline, pH 7.4. Steriled filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from E. coli culture by HPLC gel filtration.
Purity > 95 % by silver stained SDS-PAGE.
免責事項
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
RE-AH8-1:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)