安全性情報
RE-CV2-RBD-01
SARS-Cov-2 Spike, Receptor Binding Domain (aa 319- aa 541)
pkg of 100 μg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.41
グレード
analytical standard
アッセイ
>95%
分子量
Mw 26 kDa
包装
pkg of 100 μg
メーカー/製品名
InBio
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
Source: E. coli
Formulation: Preservative and carrier-free in 20mM Tris, 0.3M NaCl, 6M Urea, pH 8.0.
Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: xx based on OD 280nm. Extinction Coefficient = 1.286.
Purification: Purified from E. coli by multi-step chromatography.
Notes:
(1) SARS-CoV-2 NCR has a C-terminal 7xHis-tag.
免責事項
For research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
RE-CV2-RBD-01:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)