安全性情報
LTR-CV2-NCR-01
SARS-CoV-2 Nucleocapsid, RNA binding domain (aa 46- aa 173)
pkg of 1 mg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.41
グレード
analytical standard
アッセイ
>95%
分子量
Mw 15 kDa
包装
pkg of 1 mg
メーカー/製品名
InBio
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
Source: E. coli
Formulation: Preservative and carrier-free in 0.3M NaCl, 1X PBS, pH 7.4.
Concentration: xx based on OD 280nm. Extinction Coefficient = 1.8.
Purification: Purified from E. coli by multi-step chromatography.
Notes:
(1) SARS-CoV-2 NCR has a C-terminal 7xHis-tag.
(2) Point mutation (P46G) introduced to increase stability.
(3) A LoTox product, Endotoxin < 0.03 EU/μg.
免責事項
For research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
LTR-CV2-NCR-01:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)