Merck
Z232971
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 25 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
ジョイント
Joints neck (31)
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pack of 10
メーカー/製品名
DURAN® 212261405
利用可能性
not available in USA and Canada
H
70 mm
キャパシティ
25 mL
フラスコ外径
43 mm
ネック外径
31 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
目盛り付き。DIN 12380規格に適合しています。
その他情報
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)