物質
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
ジョイント
Joints neck (72)
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pack of 10
メーカー/製品名
DURAN® 212266309
利用可能性
not available in USA and Canada
H
275 mm
キャパシティ
2,000 mL
フラスコ外径
153 mm
ネック外径
72 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
目盛り付き。DIN 12380規格に適合しています。
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)