Merck
Z232947
Duran® Erlenmeyer flasks with screw cap
capacity 250 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
ネックスレッドサイズ
GL 32
ジョイント
joint neck GL32
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Screw cap
with cap
包装
pack of 10
メーカー/製品名
DURAN® 218033653
利用可能性
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
H × 外径
145 mm × 85 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Graduated and complete with screw cap. Caps will withstand autoclaving temperatures. Manufactured from Duran borosilicate glass 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
その他情報
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Duran® baffled flask borosilicate glass flask, working volume 250 mL, non-sterile
Z680966
Duran® baffled flask
Duran® baffled flask borosilicate glass, working volume 500 mL, non-sterile
Z680974
Duran® baffled flask
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z232947-10EA
Z232947-1EA