Merck
Z740674
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 500 mL, 38-430 thread, volume 100-500 mL, accuracy: 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
包装
pkg of 6 ea
容積測定範囲
100-500 mL, accuracy: 50 mL
キャパシティ
500 mL
フィッティング
38-430 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear borosilicate glass Erlenmeyer flask with a threaded top and a black phenolic cap with a PTFE liner. White reference graduations and marking spot. ASTM E1404.
その他情報
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)