Merck
33375
Supelco
メトプレン
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H34O3
CAS番号:
分子量:
310.47
Beilstein:
1913191
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(C)(C)CCCC(C)C\C=C\C(C)=C\C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H34O3/c1-15(2)22-18(20)14-17(4)11-8-10-16(3)12-9-13-19(5,6)21-7/h8,11,14-16H,9-10,12-13H2,1-7H3/b11-8+,17-14+
InChI Key
NFGXHKASABOEEW-LDRANXPESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メトプレンは幼若ホルモン類自体であると同時に昆虫調節体でもあり、変態を阻害することによって昆虫の増殖を調節します。 公衆衛生に有害な昆虫の調節にも適用することができます。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
33375-BULK:
33375-100MG:
33375-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Marek Jindra et al.
Annual review of entomology, 58, 181-204 (2012-09-22)
The molecular action of juvenile hormone (JH), a regulator of vital importance to insects, was until recently regarded as a mystery. The past few years have seen an explosion of studies of JH signaling, sparked by a finding that a
Michael W Dryden et al.
Veterinary parasitology, 191(3-4), 340-346 (2012-10-02)
Monitoring of the performance of flea control products under conditions of natural challenge is valuable in assessing continued effectiveness and determining the ongoing relevance of laboratory studies. A multi-clinic, investigator-blinded study was undertaken in client-owned dogs to investigate and compare
Mehlhorn H
Encyclopedia of Parasitology: A-M Volume 1 (2008)
Rajendhran Rajakumar et al.
Science (New York, N.Y.), 335(6064), 79-82 (2012-01-10)
Complex worker caste systems have contributed to the evolutionary success of advanced ant societies; however, little is known about the developmental processes underlying their origin and evolution. We combined hormonal manipulation, gene expression, and phylogenetic analyses with field observations to
Victoria C Norman et al.
PeerJ, 7, e6512-e6512 (2019-03-08)
Unequal reproductive output among members of the same sex (reproductive skew) is a common phenomenon in a wide range of communally breeding animals. In such species, reproductive dominance is often acquired during antagonistic interactions between group members that establish a