30304
バニリン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
4-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒド, バニリン・アルデヒド
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
5.3 (vs air)
蒸気圧
>0.01 mmHg ( 25 °C)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管条件
under inert gas
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
引火点(℃)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30304-BULK:
30304-VAR:
30304-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Being one of the most popular flavors, we present a HPLC fingerprint method and vanilla extract reference materials to help distinguish natural from synthetic or adulterated vanilla.