Merck
Q2626
Supelco
キナルジン リン酸塩
analytical standard
別名:
2-メチルキノリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H9N · H3PO4
CAS番号:
分子量:
241.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
1.06 g/mL (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OP(O)(O)=O.Cc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H9N.H3O4P/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8;1-5(2,3)4/h2-7H,1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
RQCUDCLBKWDRRL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Quinaldine phosphate salt may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental matrices using gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Q2626-25G:
Q2626-VAR:
Q2626-5G:
Q2626-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of trace azaarenes in water by gas chromatography and gas chromatography?mass spectrometry
Shinohara R, et al.
Journal of Chromatography A, 256, 81-91 (1983)
Characterization of nitrogen-containing aromatic compounds in soil and sediment by capillary gas chromatography-mass spectrometry after fractionation
Brumley.CW, et al.
Journal of Chromatography A, 558(1), 223-233 (1991)