Merck
W399701
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-oxopentane-2-thiol
≥99%, FG
別名:
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12OS
CAS番号:
分子量:
132.22
FEMA番号:
3997
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
Flavis 番号:
12.169
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥99%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
black currant; meaty; sulfurous
SMILES記法
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI Key
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F
引火点(℃)
54 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W399701-BULK:
W399701-VAR:
W399701-SAMPLE:
W399701-100G:4548173376035
W399701-1KG:4548173376042