Merck
PHR8952
Supelco
ミルタザピン
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
1,2,3,4,10,14b-ヘキサヒドロ-2-メチルピラジノ[2,1-a]ピリド[2,3-c][2]ベンゾアゼピン, ミルタザピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N3
CAS番号:
分子量:
265.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000705
traceable to USP 1444279
APIファミリー
mirtazapine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
InChI Key
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
生物化学的/生理学的作用
ミルタザピンは、ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)です。ミルタザピンは、選択的アドレナリンおよびセロトニン受容体を作動させるため、NE放出と5-HT1A媒介セロトニン信号の両方が増加します。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8952-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)