Merck
PHR3473
Supelco
5-アザシトシン
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
4-アミノ-1,3,5-トリアジン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N4O
CAS番号:
分子量:
112.09
Beilstein:
116378
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1045539
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
InChI Key
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
アプリケーション
Reactant for:
  • Enzymic synthesis of nucleoside analogs using immobilized 2′-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri
  • Reactions with oxide radical ion
  • Potential antitumor and antiproliferative agent against human leukemia cells
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3473-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)