Merck
PHR1911
Supelco
5-アザシチジン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
4-アミノ-1-(β-D-リボフラノシル)-1,3,5-トリアジン-2(1H)-オン, ラダカマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N4O5
CAS番号:
分子量:
244.20
Beilstein:
620461
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1045520
APIファミリー
azacitidine
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 300 mg
mp
226-232 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
強力な成長抑制物質かつ細胞毒性物質です。遺伝子発現や遺伝子活性化、サイレンシングなどの重要な調節機構であるDNAメチルトランスフェラ-ゼを阻害します。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB1224 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1911-500MG:
PHR1911-300MG-PW:
PHR1911-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)