Merck
1045520
USP
5-アザシチジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-アミノ-1-(β-D-リボフラノシル)-1,3,5-トリアジン-2(1H)-オン, ラダカマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N4O5
CAS番号:
分子量:
244.20
Beilstein:
620461
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
azacitidine
メーカー/製品名
USP
mp
226-232 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Azacitidine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
強力な成長抑制物質かつ細胞毒性物質でDNAメチルトランスフェラ-ゼを阻害します。
強力な成長抑制物質かつ細胞毒性物質です。遺伝子発現や遺伝子活性化、サイレンシングなどの重要な調節機構であるDNAメチルトランスフェラ-ゼを阻害します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1045520-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3