Merck
PHR3089
Supelco
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
DEHP, フタル酸ジオクチル, フタル酸ビス(2-エチルヘキシルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O4
CAS番号:
分子量:
390.56
Beilstein:
1890696
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1545056
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
bp
386 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
InChI Key
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR3089-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)