certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1544964
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 400 mg
mp
181-184 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H63O3P/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18/h19-27H,1-18H3
InChI Key
JKIJEFPNVSHHEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
PHR3091-400MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)