PHR1798
(−)-テトラミゾール 塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(S)-(-)-6-フェニル-2,3,5,6-テトラヒドロイミダゾ[2,1-b]チアゾール 塩酸塩, L(-)-2,3,5,6-テトラヒドロ-6-フェニルイミダゾ[2,1-b]チアゾール 塩酸塩, レバミゾール 塩酸塩
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 212
traceable to Ph. Eur. L0380000
traceable to USP 1359302
APIファミリー
levamisole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 250 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
228-230 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
InChI Key
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1798-250MG-PW:
PHR1798-250MG:4548174014011
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック