製品名
テトラミゾール 塩酸塩, phosphatase inhibitor
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
詳細
alkaline phosphatase inhibitor
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
mp
266-267 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
Cl[H].C1CN2CC(N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H
InChI Key
LAZPBGZRMVRFKY-UHFFFAOYSA-N
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
T1512-BULK:
T1512-VAR:
T1512-10G:4548173212371
T1512-2G:4548173212388
T1512-5G:4548173212395