Y0000047
システム適合性用レバミゾール塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(−)-テトラミゾール 塩酸塩, (S)-(-)-6-フェニル-2,3,5,6-テトラヒドロイミダゾ[2,1-b]チアゾール 塩酸塩, L(-)-2,3,5,6-テトラヒドロ-6-フェニルイミダゾ[2,1-b]チアゾール 塩酸塩, レバミゾール 塩酸塩
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levamisole
メーカー/製品名
EDQM
mp
228-230 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
InChI Key
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0000047-60MG:
Y0000047:
Y0000047-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)