certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 835
traceable to Ph. Eur. Y0000587
traceable to USP 1711268
APIファミリー
venlafaxine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
InChI Key
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Venlafaxine Hydrochloride is the hydrochloride salt of venlafaxine, a non-tricyclic antidepressant and serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1736-1G:
PHR1736-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック