certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 1093
traceable to Ph. Eur. Y0001166
traceable to USP 1347700
APIファミリー
irbesartan
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4-c5nnn[nH]5
InChI
1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)
InChI Key
YOSHYTLCDANDAN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1443-1G:
PHR1443-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック