PHR1712
Phenylephrine Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethanone hydrochloride, Benzylphenylephrone, 2-[Benzyl(methyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone hydrochloride, Benzylphenylephrone hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1533046
APIファミリー
phenylephrine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].N(Cc2ccccc2)(CC(=O)c1cc(ccc1)O)C.[H+]
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14;/h2-10,18H,11-12H2,1H3;1H
InChI Key
QGHUDAOMXLLADV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1712-50MG:
PHR1712-50MG-PW:
試験成績書(COA)