Merck
BP284
(R)-(−)-フェニレフリン 塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
(R)-(−)-1-(3-ヒドロキシフェニル)-2-メチルアミノエタノール 塩酸塩, (R)-(−)-3-ヒドロキシ-α-(メチルアミノメチル)ベンジルアルコール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
CAS番号:
分子量:
203.67
Beilstein:
4158948
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phenylephrine
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
143-145 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Phenylephrine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Methylphenidate Prolonged-release Capsules
  • Methylphenidate Tablets
  • Phenylephrine Intracameral Injection
  • Phenylephrine Eye Drops
  • Phenylephrine Injection
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
    保管分類コード
    13 - Non Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    Jan Code
    BP284:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)