certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
phenylephrine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
mp
186-190 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-5-7-2-3-8(12)4-9(7)10(13)6-11;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H
InChI Key
NQWCCJZOYHZSNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2151-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.