PHR1523
Acitretin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
Acitretin, 9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. A0225000
traceable to USP 1011007
APIファミリー
acitretin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(C)c(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)c(C)c1C
InChI
1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8+,15-12+
InChI Key
IHUNBGSDBOWDMA-AQFIFDHZSA-N
遺伝子情報
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916) , RXRA(6256) , RXRB(6257) , RXRG(6258)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acitretin is a major metabolite of etretinate and belongs to the class of retinoid and is typically used for treating psoriasis. Acitretin inhibits excessive cell growth and keratinisation which are the major symptoms of psoriasis, therefore reducing plaque formation and scaling.
アプリケーション
Acitretin may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by high performance liquid chromatography(HPLC).
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1523-1G-PW:
PHR1523-G:
PHR1523-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)