Merck
BP827
Acitretin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26O3
CAS番号:
分子量:
326.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acitretin
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(C)c(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)c(C)c1C
InChI
1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8+,15-12+
InChI Key
IHUNBGSDBOWDMA-AQFIFDHZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Acitretin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Acitretin Capsules
  • 生物化学的/生理学的作用
    エトレチン酸の代謝物である合成レチノイドです。細胞内レチノイン酸結合タンパク質(CRABP)に選択的に結合します。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation markHealth hazardEnvironment
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
    保管分類コード
    6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)