certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. P1300000
traceable to USP 1535507
APIファミリー
phenytoin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na]N1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1492-1G:
PHR1492-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック