Merck
BP1238
5,5-ジフェニルヒダントイン ナトリウム塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジンジオン, フェニトイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C15H11N2O2Na
CAS番号:
分子量:
274.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
pharmaceutical primary standard
品質水準
APIファミリー
phenytoin
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na]N1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Phenytoin sodium BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Phenytoin Oral Suspension
  • Phenytoin Injection
  • Phenytoin Capsules
  • Phenytoin Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    大発作の発生率を低減します。興奮性膜を安定化すると考えられており、これはおそらく、Na+, K+, Ca2+チャネルに対する作用を経由しています。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Health hazardExclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP1238:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)