certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1537450
蒸気密度
5.26 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 54 °C)
APIファミリー
methyl salicylate
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
847 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI Key
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl salicylate is one of the common ingredients present in topical analgesics and rubifacients. It is prescribed for the management of minor muscle aches and pains.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR1214-3.2ML:
PHR1214-3.2ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック