Merck
PHL80087
(±)-ショウノウ
phyproof® Reference Substance
別名:
1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
Beilstein:
1907611
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
蒸気密度
5.2 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 70 °C)
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
フォーム
powder
expl. lim.
3.5 %
メーカー/製品名
PhytoLab
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI Key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum curcuma salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.9 °F - closed cup
引火点(℃)
64.4 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHL80087-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3