Merck
C0405000
(±)-ショウノウ
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
Beilstein:
1907611
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
5.2 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 70 °C)
APIファミリー
camphor
expl. lim.
3.5 %
メーカー/製品名
EDQM
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI Key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Camphor (racemic) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.9 °F - closed cup
引火点(℃)
64.4 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C0405000-1EA:
C0405000-50MG:
C0405000:4548173363219
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Hiroyuki Yamashita et al.
Pharmaceutical research, 30(1), 70-80 (2012-08-22)
Although a number of studies have reported that cocrystals can form by heating a physical mixture of two components, details surrounding heat-induced cocrystal formation remain unclear. Here, we attempted to clarify the thermal behavior of a physical mixture and cocrystal
Dong-Bin Dang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(22), 2243-2245 (2013-02-12)
A series of 3D homochiral manganese-lanthanide frameworks have been synthesized based on chiral camphoric acid. In the heterometallic features, D-camphoric acids are unprecedentedly embedded in three coordination modes.
Guofeng Shang et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 62(8), 873-879 (2012-08-25)
The characteristics and mechanisms of hydrogen sulfide (H2S) adsorption on a biochar through pyrolysis at various temperatures (100 to 500 degrees C) were investigated. The biochar used in the current study was derived from the camphor tree (Cinnamomum camphora). The
I Jiménez-Díaz et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 936, 80-87 (2013-09-06)
UV-filters are widely used in many personal care products and cosmetics. Recent studies indicate that some organic UV-filters can accumulate in biota and act as endocrine disruptors, but there are few studies on the occurrence and fate of these compounds
Skrollan Stockinger et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 346-351 (2012-08-23)
Novel 3-(perfluoroalkanoyl)-(1R)-camphorate nickel complexes immobilized to poly(dimethylsiloxane) phases are presented. Immobilized 3-(perfluoroalkanoyl)-(1R)-camphorate nickel complexes with a trifluoromethyl (CF(3); nickel(II)-bis[(1R,4S)-3-trifluoromethanoyl-10-propylenoxycamphor]-polysiloxane Ni(tfpc)(2)@PS) and a heptafluoropropyl-substituent (C(3)F(7); nickel(II)-bis[(1R,4S)-3-heptafluorobutanoyl-10-propylenoxycamphor]-polysiloxane Ni(hfpc)(2)@PS) were synthesized, characterized and immobilized to polysiloxane. Ni(hfpc)(2)@PS was immobilized with a selector content
プロトコル
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol