certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1534209
APIファミリー
phenyl salicylate
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp
~Approximately 42 °C
41-43 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
InChI Key
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phenyl salicylate is a phenyl ester of salicylic acid and is used as a medicine under the name ′salol′ as an internal antiseptic. It finds its application in paints, waxes, and varnishes as it is found to absorb UV radiation in the range of 290-325 nm. It also shows its presence in cosmetics and sunscreens as a UV filter.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHR1152-1G:
PHR1152-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック