certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. T2900000
traceable to USP 1705006
APIファミリー
tyrosine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
その他情報
アナリシスノート
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PHR1097-1G-PW:
PHR1097-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine