Merck
PHL83841
Brevifolincarboxylic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
1,2,3,5-Tetrahydro-7,8,9-trihydroxy-3,5-dioxocyclopenta[c][2]benzopyran-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8O8
CAS番号:
分子量:
292.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83841-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)